Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartuccia, 1 ml
Codice catalogo 551-0356
Nome del fornitore: VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Codice catalogo 551-0356
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
- Uniform batch-to-batch size for consistent performance
- Cartridges are available from 1 to 60 ml
Informazioni per l'ordine: Frits has to be ordered separately
Specifiche
- Formato della colonna:Cartuccia
- Capacità:1 ml
- Seq:01
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Luer stopcocks
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..