Orders LinkContactUsLinkComponent
Water hardness testing solutions
Hardness 3 solution (EDTA), 1 l, EDTA, 1 L
Codice catalogo HACH42653
Nome del fornitore:   Hach
Water hardness testing solutions
Codice catalogo HACH42653
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Water hardness testing solutions
Water hardness testing solutions
Hardness 3 solution (EDTA), 1 l, EDTA, 1 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 117.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Metodo chimico:
    EDTA
  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    Hardness 3 solution (EDTA), 1 l
Specifiche