Test kits, drop count tests
Chlorine (Total), model CN-65, 1 - 20 mg/l, 1 KIT
Catalog # HACH225401
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
The drop count test is a simple, easy and cost-effective way to test for many parameters like chlorine, chloride, dissolved oxygen, carbon dioxide, sulphite, nitrogen, formaldehyde, and more.
- Portable - ideal for use in field or in lab
- Used as a quick reference or for confirmatory test with colour indicator
- Reagents supplied with the kit
Caution: Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
Specifications
Specifications
- Conf:1 KIT
- Descrizione:Chlorine (Total), model CN-65
- Range di misura:1 - 20 mg/l
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..