Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
8,0 µl, 44 mm
Codice catalogo DRUM1-000-0080
Nome del fornitore:   DRUMMOND
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Codice catalogo DRUM1-000-0080
Nome del fornitore:  DRUMMOND
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Micro pipettes, disposable, Microcaps®
8,0 µl, 44 mm
Price
SFr. 42.80
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Micro pipettes are precision-bore glass capillary tubes cut to predetermined lengths so that fill volumes are constant and precise. Capillary action draws the fluid into the tube and a squeeze of the bulb dispenses it with accuracy of ±1%.
For fast, safe, clean transfer of liquids in micro quantities. Suitable for both general and hazardous microchemical applications.
Informazioni per l'ordine: Delivery includes 100 pipettes and one bulb dispenser.
Specifiche
  • Capacità:
    8,0 µl
  • Lunghezza:
    44 mm
  • Seq:
    17
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone tips for Microcaps®
    Silicone tips for Microcaps®
    DRUM1-000-9003
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 8.40