Contagocce, WHEATON®
15 - 415, porpora
Codice catalogo 215-4017
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
Specifiche
- Filettatura:15 - 415
- Seq:30
- Colore tappo:porpora
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..