Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber washers
Washer, I.Ø×H 35×7 mm, 75 mm
Codice catalogo DENE2403575
Nome del fornitore:   DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Codice catalogo DENE2403575
Nome del fornitore:  DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Rubber washers
Washer, I.Ø×H 35×7 mm, 75 mm
Price
16.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A
Specifiche
  • Ø:
    75 mm
  • Descrizione:
    Washer, I.Ø×H 35×7 mm
  • Seq:
    03