Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber washers
Rubber washers
Washer, I.Ø×H 12×5 mm, 65 mm
Codice catalogo DENE2401265
Nome del fornitore:   DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Codice catalogo DENE2401265
Nome del fornitore:  DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Rubber washers
Washer, I.Ø×H 12×5 mm, 65 mm
Price
13.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A
Specifiche
  • Ø:
    65 mm
  • Descrizione:
    Washer, I.Ø×H 12×5 mm
  • Seq:
    01