Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, with screw cap
Test tubes, with screw cap
10 ml, 100 mm, 16 mm
Codice catalogo 212-6711
Nome del fornitore:   KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Test tubes, with screw cap
Codice catalogo 212-6711
Nome del fornitore:  KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Test tubes, with screw cap
10 ml, 100 mm, 16 mm
Price
SFr. 530.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent or PS, clear, with screw cap.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifiche
  • Ø est:
    16 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Lunghezza:
    100 mm