Rack per bagni
Lifting platform, for 1× E 106 T/E 206 T/ET 6 and 2× A 24, 110×260 mm
Codice catalogo 461-2951
Nome del fornitore: LAUDA
Vai a
Product Details & Documents
These platforms are made from stainless steel. For use with Lauda baths.
- Height adjustable in eight steps
- To be fixed on one side of the bath
- Not for use with bath cover or gable cover
Specifiche
- Descrizione:Lifting platform, for 1× E 106 T/E 206 T/ET 6 and 2× A 24
- L×L:110×260 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..