Becker isolati, forma alta
600 ml, 180 mm, 95 mm
Codice catalogo 213-0052
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Vetro PYREX®, senza becco.
- Ottima resistenza chimica
- Ottima resistenza termica
- Con filettatura e avvitamenti flessibili in plastica
- Olive con Ø di 11 mm A a 250 e 600 ml e olive con Ø di 14 mm A con becchi da 1000 e 2000 ml
Per il riscaldamento di liquidi. Il prodotto di riscaldamento viene pompato attraverso la guaina a doppia parete mediante un termostato di circolazione.
Documents
BIBB1025^28SC_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø est:95 mm
- Capacità:600 ml
- Altezza:180 mm
- Seq:02