Accessories
Gelatin filters, wavelength 660 nm, bandpass ± 5 nm
Codice catalogo 633-0118
Nome del fornitore: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Gelatin filters, wavelength 660 nm, bandpass ± 5 nm