Flasks, flat bottom, wide neck, with flared rim
1000 ml, 200 mm, 47 mm, 131 mm
Codice catalogo BIBB1080/12D
Nome del fornitore: SciLabware
Flasks, flat bottom, wide neck, with flared rim
Codice catalogo BIBB1080/12D
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, wide mouth.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Resistenza alle alte temperature
Wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc.. Flat base for standing on benches and hotplates. With white enamel marking spot.
Certifications: ISO 1773
Specifiche
- Ø est:131 mm
- Capacità:1000 ml
- Altezza:200 mm
- Ø interno collo:47 mm