Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotary evaporating flasks

Rotary evaporating flasks

250 ml, 29/32 NS, 151 mm
Codice catalogo 201-8403
Nome del fornitore:   SciLabware
Rotary evaporating flasks
Codice catalogo 201-8403
Nome del fornitore:  SciLabware
Rotary evaporating flasks
Rotary evaporating flasks

250 ml, 29/32 NS, 151 mm

Price
56.80 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PYREX®, borosilicate glass.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes

Ideal for use with rotary evaporators. Large surface area for rapid evaporation. Robust heavy wall construction for added strength. Florentine shape allows easy removal of solid residues.

Specifiche
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Capacità:
    250 ml
  • Seq:
    06
  • Altezza totale:
    151 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..