Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
250 ml, 45 mm, 85 mm
Codice catalogo 216-2706
Nome del fornitore:   Agencinox
Dishes, evaporating
Codice catalogo 216-2706
Nome del fornitore:  Agencinox
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
250 ml, 45 mm, 85 mm
Price
SFr. 59.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø est:
    85 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    45 mm
  • Seq:
    04