Watch glasses
Watch glass, PYREX® borosilicate glass with firepolished edges, 100 mm
Codice catalogo 216-2751
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Resistenza alle alte temperature
For evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges to reduce chipping and breakage.
Specifiche
- Ø:100 mm
- Descrizione:Watch glass, PYREX® borosilicate glass with firepolished edges
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..