Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 125 - 150 mm, 105 mm
  221-0025
 :   SciLabware
Funnels with long stem
  221-0025
Funnels with long stem
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 125 - 150 mm, 105 mm
SFr. 35.40
1 * 1 ST
PYREX®, borosilicate glass
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione terminca
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
  • Ø esterno imbuto:
    105 mm
  • Ø esterno stelo:
    8 mm
  • Lunghezza asta:
    150 mm
  • per Ø filtro:
    125 - 150 mm