Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with long stem
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 70 - 90 mm, 70 mm
Codice catalogo 221-0023
Nome del fornitore:   SciLabware
Funnels with long stem
Codice catalogo 221-0023
Nome del fornitore:  SciLabware
Funnels with long stem
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 70 - 90 mm, 70 mm
Price
36.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione terminca
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    70 mm
  • Ø esterno stelo:
    8 mm
  • Lunghezza asta:
    150 mm
  • per Ø filtro:
    70 - 90 mm