Dishes, evaporating
100 ml, 20 mm, 80 mm
216-2720
Made of stainless steel.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
- Ø est:80 mm
- Capacità:100 ml
- Altezza:20 mm
- Seq:02
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals