Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
50 ml, 20 mm, 60 mm
Codice catalogo 216-2719
Nome del fornitore:   Agencinox
Dishes, evaporating
Codice catalogo 216-2719
Nome del fornitore:  Agencinox
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
50 ml, 20 mm, 60 mm
Price
SFr. 23.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø est:
    60 mm
  • Capacità:
    50 ml
  • Altezza:
    20 mm
  • Seq:
    01