Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatulas
Spatula, analysis type (A), 230 mm
Codice catalogo 231-0003
Nome del fornitore:   Agencinox
Spatulas
Codice catalogo 231-0003
Nome del fornitore:  Agencinox
Spatulas
Spatulas
Spatula, analysis type (A), 230 mm
Price
SFr. 49.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic, electro-polishing. These universal spatulas are suitable for many applications.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Autoclavable
Specifiche
  • Descrizione:
    Spatula, analysis type (A)
  • Lunghezza:
    230 mm