Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatula, semi-micro (D), 140 mm
Codice catalogo 231-0001
Nome del fornitore:   Agencinox
Spatulas
Codice catalogo 231-0001
Nome del fornitore:  Agencinox
Spatulas
Spatulas
Spatula, semi-micro (D), 140 mm
Price
23.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic, electro-polishing. These universal spatulas are suitable for many applications.
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Autoclavable
Specifiche
  • Descrizione:
    Spatula, semi-micro (D)
  • Lunghezza:
    140 mm