Pressure filter holders
Pressure filter holder, Acciaio inossidabile, 340 ml, 47 mm, 533 mm, 70 mm
Codice catalogo MILFXX4004740
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
These filter holders are ideal for ultra-cleaning or sterilising batch volumes of liquids.
- Filter holder has reservoir to hold liquid for batch filtration
- Autoclavable with membrane in place for sterile filtration
The cylindrical barrel holds 100 or 340 ml of liquid, which is filtered by externally applied gas pressure through a suitable filter supported on the holder base.
Specifiche
- Ø est:70 mm
- per Ø:47 mm
- Capacità:340 ml
- Descrizione:Pressure filter holder
- Altezza:533 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Cat. No.:MILFXX4004740
- Superficie di filtrazione:11,3 cm²
- Raccordo di ingresso/uscita connessioni:9,5 mm hose connector/No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 l filtering flask
- Pressione di ingresso massima:6,9 bar
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filter support screen, stainless steel, 47 mmFilter support screen, stainless steel, 47 mmMILFXX4004704Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 221.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Locking ring gasket, PTFE
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Replacement parts kit, 47 mm holder includes 5 each top cap O-rings, locking ring gasket, filter sealing O-ring and screen gasketReplacement parts kit, 47 mm holder includes 5 each top cap O-rings, locking ring gasket, filter sealing O-ring and screen gasketMILFXX40047RKLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 439.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- PVC tubing 3 m with I.Ø. 9,5 mm