Piedi per aste
Aste con Ø 16 mm
Codice catalogo 241-0136
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Staffe di montaggio per sistemi Labomeca®.
- Utilizzati per il montaggio di aste in un punto fisso del laboratorio: pavimento, pareti, soffitto, tavoli, ripiani e mobili
- Forniti con vite da legno, fissabili con chiave esagonale Labomeca®
Informazioni per l'ordine: forniti con vite da legno.
Specifiche
- Per:Aste con Ø 16 mm
- Seq:02