Spoons, POLY
Straight, 185 mm, 40×20 mm
Codice catalogo 231-1069
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Profilo speciale per una manipolazione leggera e semplice.
- Ottima resistenza termica, autoclavabile
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
Specifiche
- Descrizione:Straight
- Lunghezza:185 mm
- Seq:02
- Dimensioni cucchiaio:40×20 mm