Micro double spatulas
130 mm, 40 mm, 8 mm
Codice catalogo 231-1274
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Nickel. Spatola multiuso estremamente versatile.
- Manico rotondo, un'estremità piatta l'altra rotonda
- Profilo dritto
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
Specifiche
- Lunghezza:130 mm
- Larghezza lama:8 mm
- Lunghezza lama:40 mm