Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
Wire baskets
120×100 mm
Codice catalogo 216-2841
Nome del fornitore:   BOCHEM
Wire baskets
Codice catalogo 216-2841
Nome del fornitore:  BOCHEM
Wire baskets
Wire baskets
120×100 mm
Price
SFr. 84.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Stowable handle
These round baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Specifiche
  • Ø×A:
    120×100 mm