Orders LinkContactUsLinkComponent
Contagocce, WHEATON®
Contagocce, WHEATON®
20 - 410, bianco
Codice catalogo 215-4027
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Contagocce, WHEATON®
Codice catalogo 215-4027
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Contagocce, WHEATON®
Contagocce, WHEATON®
20 - 410, bianco
Price
SFr. 68.70
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Variety of colors
Specifiche
  • Filettatura:
    20 - 410
  • Seq:
    45
  • Colore tappo:
    bianco