Orders LinkContactUsLinkComponent
Plier decappers, WHEATON®
Plier decappers, WHEATON®
Pinza decapsulatrice per sigilli da 20 mm
Codice catalogo WHEA224373
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Plier decappers, WHEATON®
Codice catalogo WHEA224373
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Plier decappers, WHEATON®
Plier decappers, WHEATON®
Pinza decapsulatrice per sigilli da 20 mm
Price
SFr. 247.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These pliers decappers are constructed of steel with grey plastic coated handles. To remove a seal, simply secure the seal between the jaws, squeeze the handles and twist the seal.
Specifiche
  • Descrizione:
    Pinza decapsulatrice per sigilli da 20 mm
  • Seq:
    02