Sample bottles for push-on caps
31 ml, 62,2 mm, 30 mm
Codice catalogo 215-2627
Nome del fornitore: GRAVIS
Vai a
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, without push-on cap.
- Amber glass to protect light-sensitive materials.
Informazioni per l'ordine: Push-on PE caps are available separately.
Documents
SPVAE00943_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:31 ml
- Altezza:62,2 mm
- Ø collo:30 mm