Sample bottles with or without push-on cap
12,5 ml, 30 mm, 30 mm
Codice catalogo 215-2625
Nome del fornitore: GRAVIS
Vai a
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
- Amber glass to protect light-sensitive materials.
Informazioni per l'ordine: Replacement PE caps are available separately.
Specifiche
- Capacità:12,5 ml
- Altezza:30 mm
- Ø collo:30 mm
- Cat. No.:215-2625
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Natural PE cap, Ø 22 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Natural PE cap, Ø 30 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Natural PE cap, Ø 40 mm