Roller bottles, WHEATON®
Superficie liscia, con tappo in resina fenolica nera da 38 mm con liner in gomma, 3450 ml, 1320 cm², 110×480 mm, 4/conf.
Codice catalogo 734-3019
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Superficie di crescita:1320 cm²
- Confezione:4/conf.
- Capacità:3450 ml
- Descrizione:Superficie liscia, con tappo in resina fenolica nera da 38 mm con liner in gomma
- Ø est. × A:110×480 mm