Screw caps, bakelite
with Butyl/PTFE seal, 40 mm, nero, Bachelite
Codice catalogo 215-2685
Nome del fornitore: GRAVIS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Filettatura:40 mm
- Colore:nero
- Descrizione:with Butyl/PTFE seal
- Materiale:Bachelite
- Seq:07