Orders LinkContactUsLinkComponent
Protegel Stacking Buffer 1 * 200 ml
Protegel Stacking Buffer 1 * 200 ml
Codice catalogo 730-0477
Marketsource
Nome del fornitore:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Protegel Stacking Buffer 1 * 200 ml
Codice catalogo 730-0477
Nome del fornitore:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Protegel Stacking Buffer 1 * 200 ml
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 200 mL