Orders LinkContactUsLinkComponent
Sequagel 8 1 * 450 ml
Sequagel 8 1 * 450 ml
Codice catalogo NADIEC-838-450ML
Marketsource
Nome del fornitore:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Sequagel 8 1 * 450 ml
Codice catalogo NADIEC-838-450ML
Nome del fornitore:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numero CAS:  
Sequagel 8 1 * 450 ml
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 450 mL