Trolley, trays
Trays trolley, with guard rails, two handles and three trays, argon welded, 600W×900L mm, 3
Codice catalogo AGEN947S
Nome del fornitore: Agencinox
Vai a
Product Details & Documents
Trolleys with two handles, shaped trays made up of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
- Heavy duty structure
- Easy cleaning
- Available in knockdown construction or argon welded models
Specifiche
- Descrizione:Trays trolley, with guard rails, two handles and three trays, argon welded, 600W×900L mm
- Seq:10
- Ripiani:3
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..