Orders LinkContactUsLinkComponent
Lampada UV portatile
UVL-56, 365 nm, 6 W
Codice catalogo 733-2421
Nome del fornitore:   UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Lampada UV portatile
Codice catalogo 733-2421
Nome del fornitore:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Lampada UV portatile
Lampada UV portatile
UVL-56, 365 nm, 6 W
Price
SFr. 504.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le lampade manuali UV sono utili strumenti di laboratorio per impiego universale. L'uso del supporto opzionale consente di avere le mani libere. Sono inoltre disponibili tubi di ricambio.
  • Lightweight for easy handling
  • Durable plastic housing
  • Six watts
  • Models available with short wave, long wave UV or a combination short wave/long wave version
  • Combination short wave/long wave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths (UVGL-58 only)
W×D×H: 81×378×64 mm.
Weight: 0,9 kg.
Specifiche
  • Modello:
    UVL-56
  • Prestazioni:
    6 W
  • Lunghezza d'onda:
    365 nm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza d'onda
    Prestazioni
    Disponibilità
    Price
  • Tubo UV a onde corte/lunghe di ricambio
    Tubo UV a onde corte/lunghe di ricambio
    733-2420
    254/365 nm
    6 W
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 51.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza d'onda
    Prestazioni
    Disponibilità
    Price
  • Tubo UV di ricambio a onde medie
    Tubo UV di ricambio a onde medie
    730-1015
    302 nm
    6 W
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 65.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Porta-filtro
    Porta-filtro
    630-0717
    UVGL-58
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 135.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza d'onda
    Prestazioni
    Disponibilità
    Price
  • Tubo UV di ricambio a onde corte
    Tubo UV di ricambio a onde corte
    630-0710
    254 nm
    6 W
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 51.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza d'onda
    Prestazioni
    Disponibilità
    Price
  • Tubo UV di ricambio a onde lunghe
    Tubo UV di ricambio a onde lunghe
    630-0711
    365 nm
    6 W
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stativo lampada 65×190×124 mm
    Stativo lampada 65×190×124 mm
    730-1036
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 130.00