Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinza, di precisione
Bent, needle pointed, ultra fine tips, 5B, 115 mm
Codice catalogo OUTI5B
Nome del fornitore:   OUTILS RUBIS
Pinza, di precisione
Codice catalogo OUTI5B
Nome del fornitore:  OUTILS RUBIS
Pinza, di precisione
Pinza, di precisione
Bent, needle pointed, ultra fine tips, 5B, 115 mm
Price
48.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox. Pinze con punte lavorate di precisione. Ideali per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, ad esempio in microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, ingegneria genetica e microscopia elettronica.
  • Resistente agli acidi
  • Resistente all'acido fluoridrico e all'acido nitrico
  • 100% antimagnetica
Documents
Specifiche
  • Tipo:
    5B
  • Descrizione:
    Bent, needle pointed, ultra fine tips
  • Lunghezza:
    115 mm