Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
Without connector (free end) for custom installation, 2 m
Codice catalogo SCOI285120028
Nome del fornitore:   SI Analytics
Electrode Cables
Codice catalogo SCOI285120028
Nome del fornitore:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
Without connector (free end) for custom installation, 2 m
Price
SFr. 82.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifiche
  • Descrizione:
    Without connector (free end) for custom installation
  • Lunghezza:
    2 m
  • Seq:
    09