Boxes with Snap-On Lid, Multipurpose
2000 ml, 208×208×64 mm
Codice catalogo BURK6250-2000
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Box for storing, packing, taking samples, sampling and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods (−40 °C up to briefly +95 °C).
PE, translucent.
- Can be deep frozen
- No crevices
- Suitable for use with foodstuffs
Specifiche
- Capacità:2000 ml
- Seq:09
- L×P×A:208×208×64 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.