Coperchi per piastre, in PS e PP
In PP, rigati
732-4865
Per la prevenzione della contaminazione e della fuoriuscita dei campioni.
- Coperchi per piastre in PS adatti a tutte le piastre a 96 pozzetti
- Coperchi in PP utilizzabili per piastre Thermo-Fast® a 384 pozzetti
- Scelta di coperchi con bordo per l'impilamento sicuro di piastre coperte oppure coperchi senza bordo per l'uso con sistemi automatici
Documents
- Descrizione:In PP, rigati
- Seq:02
- Cat. No.:732-4865
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)