Coperchi per piastre, in PS e PP
In PS, non rigati
Catalog # 732-4861
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Coperchi per piastre, in PS e PP
Catalog # 732-4861
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Jump to:
Product Details & Documents
Per la prevenzione della contaminazione e della fuoriuscita dei campioni.
- Coperchi per piastre in PS adatti a tutte le piastre a 96 pozzetti
- Coperchi in PP utilizzabili per piastre Thermo-Fast® a 384 pozzetti
- Scelta di coperchi con bordo per l'impilamento sicuro di piastre coperte oppure coperchi senza bordo per l'uso con sistemi automatici
Documents
Specifications
- Descrizione:In PS, non rigati
- Seq:01
- Cat. No.:732-4861
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)