Orders LinkContactUsLinkComponent
Apparatus - Antonacopoulos
Apparatus - Antonacopoulos
Spare distilling link with 2 cones, 29/32 NS, - NS
Codice catalogo LENZ05434004
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Codice catalogo LENZ05434004
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Spare distilling link with 2 cones, 29/32 NS, - NS
Price
SFr. 101.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Documents
Specifiche
  • Dimensione cono:
    29/32 NS
  • Cono femmina:
    - NS
  • Descrizione:
    Spare distilling link with 2 cones
  • Seq:
    04