Apparatus - Antonacopoulos
Spare adapter, 70/50 NS, 29/32 NS
Codice catalogo LENZ05434002
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Specifiche
- Dimensione cono:70/50 NS
- Cono femmina:29/32 NS
- Descrizione:Spare adapter
- Seq:03