Nessler cylinders
Nessler cylinders, 100 ml, low form, Ø×H: 32×220, 50 + 100 ml division
Katalognr. 214-0181
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Direkt zu
Product Details & Documents
- Optically polished, flat base
- With pouring spout
Technische Daten
- Descrizione:Nessler cylinders, 100 ml, low form, Ø×H: 32×220, 50 + 100 ml division
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..