Nessler cylinders
Nessler cylinders, 50 ml, low form, Ø×H: 26×175, 50 ml division
Codice catalogo 214-0180
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
- Optically polished, flat base
- With pouring spout
Specifiche
- Descrizione:Nessler cylinders, 50 ml, low form, Ø×H: 26×175, 50 ml division
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..