Nessler cylinders
Nessler cylinders, 100 ml, tall form, Ø×H: 26×320, 50 + 100 ml division
Codice catalogo NEUB0386-26-320
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
- Optically polished, flat base
- With pouring spout
Specifiche
- Descrizione:Nessler cylinders, 100 ml, tall form, Ø×H: 26×320, 50 + 100 ml division
- Seq:02