Crogioli
Forma alta, 75 ml, 50×62 mm
Codice catalogo 459-0162
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
Transparent quartz glass.
- Temp. max d'uso: costante sino a 1100 °C, per periodi brevi sino a 1300 °C
Lids are available separately.
Specifiche
- Ø×A:50×62 mm
- Tipo:Forma alta
- Capacità:75 ml
- Seq:03