Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli | Avantor
Crogioli
Forma bassa, 6 ml, 30×19 mm
Katalognr. 459-0160
Crogioli
Katalognr. 459-0160
Crogioli
Crogioli
Forma bassa, 6 ml, 30×19 mm
Preis
SFr. 70.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparent quartz glass.
  • Temp. max d'uso: costante sino a 1100 °C, per periodi brevi sino a 1300 °C
Lids are available separately.
Technische Daten
  • Ø×A:
    30×19 mm
  • Tipo:
    Forma bassa
  • Capacità:
    6 ml
  • Seq:
    01