Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
10 ml, 100 mm, 12,7 mm, 0,60 mm, 11,1 mm
Codice catalogo DELT913100
Nome del fornitore:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Codice catalogo DELT913100
Nome del fornitore:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
10 ml, 100 mm, 12,7 mm, 0,60 mm, 11,1 mm
Price
SFr. 75.50
Log in per disponibilità
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    12,7 mm
  • Ø int.:
    11,1 mm
  • Spessore parete:
    0,60 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    07