Screw thread vials
20,00 ml, Flat bottom, 28×65 mm, Vetro, trasparente, Yes, Screw, with stopper, 22-400
Codice catalogo DELT900220-928000
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
- Fully autoclavable
Ordering information: Caps are supplied separately.
Packaging: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Tappo incluso:Yes
- Dimensione tappo:22-400
- Ø×A:28×65 mm
- Capacità:20,00 ml
- Colore:trasparente
- Materiale:Vetro
- Seq:03
- Tipologia tappo:Screw, with stopper
- Fondo:Flat bottom